Learn More
Texwipe™ Vertex™ Wipers
Codice prodotto. 16395395 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Product Type:
Dry Wiper
Dry Wipers
Pre-wetted Wiper
Quantità confezione:
100/Bag
150/Bag
50/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
pezzi 200
Codice prodotto. 16395395
Marca: Texwipe™ TX42
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For maximum abrasion resistance.
  • Made of 100% polyester
  • Dry wiper
  • Double-knit design
  • Have sealed laser edge
  • Nonsterile
  • Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
  • Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Specifica
Product Type Dry Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Struttura Double-knit
Bordi Sharp sealed laser
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use on surfaces with sharp edges and spill control
Quantità confezione 100/Bag
Sterilità Non sterile