Learn More
Texwipe™ Vertex™ Wipers
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Product Type:
Dry Wiper
Dry Wipers
Pre-wetted Wiper
Quantità confezione:
100/Bag
150/Bag
50/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
pezzi 200
Descrizione
- Made of 100% polyester
- Pre-wetted wiper
- Double-knit design
- Have sealed laser edge
- Nonsterile
- Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
- Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-wetted Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Struttura | Double-knit |
| Bordi | Sharp sealed laser |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 in. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol