Learn More
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL555-14572-100UL
Codice prodotto. 17711349
  • 450.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Specifica
Specifica
TFAP2C
Polyclonal
CoraLite 555
BC006327
Antigen affinity purification
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Rabbit
100 μL
7022
Store at -20°C