Learn More
Abnova™ TFB1M Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3722650
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16119632
Marca: Abnova™ H00051106P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH17788
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 51106
Peso molecolare 63.8
Nome TFB1M (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MAASGKLSTCRLPPLPTIREIIKLLRLQAAKQLSQNFLLDLRLTDKIVRKAGNLTNAYVYEVGPGPGGITRSILNADVAELLVVEKDTRFIPGLQMLSDAAPGKLRIVHGDVLTFKVEKAFSESLKRPWEDDPPNVHIIGNLPFSVSTPLIIKWLENISCRDGPFVYGRTQMTLTFQKEVAERLAANTGSKQRSRLSVMAQYLCNVRHIFTIPGQAFVPKPEVDVGVVHFTPLIQPKIEQPFKLVEKVVQNVFQFRRKYCHRGLRMLFPEAQRLESTGRLLELADIDPTLRPRQLSISHFKSLCDVYRKMCDEDPQLFAYNFREELKRRKSKNEEKEEDDAENYRL
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CGI-75/CGI75/mtTFB/mtTFB1
Nome comune TFB1M
Simbolo del gene TFB1M
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution