Learn More
Ebro Electronic™ Serie di termometri a nucleo TFE 510
Codice prodotto. 11793499
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +300°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11793499
Marca: Ebro Electronic™ 13415516
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
Termometro per varie applicazioni in ambito alimentare, laboratorio, uso industriale. Tutti i termometri includono un certificato di calibrazione di fabbrica. Il termometro misura con sensore a termocoppia di tipo T.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) various different applications in food and pharma
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Include factory calibration certificate
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 60 cm
Materiale Metal
Modello TPE 400
Tipo di sonda Penetration
Peso (sistema metrico) 0.12 kg
Product Type Penetration Probe
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +300°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFE 510-1
Larghezza (sistema metrico) 100 mm