Learn More
Ebro Electronic™ Serie di termometri a nucleo TFE 510
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11783499
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
50°C to 300°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11783499
Marca: Ebro Electronic™ 13405510A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
Termometro per varie applicazioni in ambito alimentare, laboratorio, uso industriale. Tutti i termometri includono un certificato di calibrazione di fabbrica. Il termometro misura con sensore a termocoppia di tipo T.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Applications: Cold store, Food products industry, Incoming goods inspection, Butchers, Food products laboratories, Catering, Food inspections
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Include Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Stainless Steel, Plastic
Modello TFE 510
Tipo di sonda Type T Thermal Element
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema metrico) 0.18 kg
Product Type Core Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) 50°C to 300°C
Calibrated Factory Calibrated
Da utilizzare con (apparecchiatura) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160
Autonomia della batteria Up to 5 years
Tipo di batteria Lithium 3 V/Typ CR 2477
Accuracy ±0.5°C/0.9°F
Immersion Length 120 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 50 mm