Learn More
Ebro Electronic™ Serie TFH 610 / TFH 620 Igrometro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11753509
Click to view available options
Precisione termica:
±0.3 °C
±0.5 °C
Temperature Range (Metric):
Da 0 a 50 °C
Da 0 a 60 °C
Accuracy:
±2% rH
±2.5% rH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11753509
Marca: Ebro Electronic™ 13405610A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Igrometro per la misurazione dell'umidità e della temperatura.
  • Robusto e resistente agli urti
  • Alta precisione
  • °C/°F selezionabile
  • Durata della batteria di circa 5 anni
  • < li>Disattivazione automatica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Igrotermometro
Intervallo di umidità Da 0 a 100% rH
Risoluzione 0.1% rH
Accuracy ±2.5% rH
Temperature Range (Metric) Da 0 a 50 °C
Precisione termica ±0.5 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Dimensioni (L x P x A) 115 x 54 x 22 mm
Peso (sistema metrico) 90 g
Include Fixed humidy probe