Learn More
Ebro Electronic™ Serie TFH 610 / TFH 620 Igrometro
Click to view available options
Precisione termica:
±0.3 °C
±0.5 °C
Temperature Range (Metric):
Da 0 a 50 °C
Da 0 a 60 °C
Accuracy:
±2% rH
±2.5% rH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Robusto e resistente agli urti
- Alta precisione
- °C/°F selezionabile
- Durata della batteria di circa 5 anni < li>Disattivazione automatica
Specifica
Specifica
| Tipo | Igrotermometro |
| Intervallo di umidità | Da 0 a 100% rH |
| Risoluzione | 0.1% rH |
| Accuracy | ±2.5% rH |
| Temperature Range (Metric) | Da 0 a 50 °C |
| Precisione termica | ±0.5 °C |
| Risoluzione temperatura | 0.1 °C |
| Dimensioni (L x P x A) | 115 x 54 x 22 mm |
| Peso (sistema metrico) | 90 g |
| Include | Fixed humidy probe |