Learn More
Ebro Electronic™ TFI 550 Termometro a infrarossi
Codice prodotto. 10195614
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–60 °C - 550 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10195614
Marca: Ebro Electronic™ 13401786A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro a infrarossi con termocoppia
Sinter filter/stainless steel for hygrometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punti di calibrazione 3 Points
Certificazione/Conformità Sì
Dimensioni (L x P x A) 46 x 121 x 195 mm
Emissività 0.1 - 1.0
Da utilizzare con (applicazione) Infrared Dual Thermometer with connection for thermo elements type K for quick non-contact surface temperature measurement to use in incomming goods for instance
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Include Thermometer, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale Plastic Housing
Modello TFI 550
Risoluzione 0.1 - 199.9 °C
Peso (sistema metrico) 180 g
Product Type Termometri a infrarossi
Max. Temperature (English) 1022°F
Temperatura max (sistema metrico) 550°C
Min. Temperature (English) -76°F
Min. Temperature (Metric) -60°C
Temperature Range (Metric) –60 °C - 550 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) AN 141, AN 144, TPN probe series with SMP connector
Autonomia della batteria Approx. 140 hr.
Tipo di batteria 2x AAA, 1.5 V
Accuracy ± 2 °C, da -18 °C a 23 °C ± 1%
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 153 mm
Protezione IP IP20