Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robusta serie di termometri a termocoppia
Click to view available options
Product Type:
1-channel Thermometer
2-channel Thermometer
Termometro ad alta accuratezza a 1 canale
Tipo di sonda:
Lemosa Connector
SMP Connector
Protezione IP:
IP40
IP52
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
temp. Intervallo: da -200 a 1200 gradi C (K), da -100 a 800 gradi C (J), da -50 a 300 gradi C (T), da -100 a 600 gradi C,
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
| Dimensioni (L x P x A) | 115 x 54 x 22 mm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applications: Heating technology, Air-conditioning, ventilation, Air, gases, Fluids, Motors, engines, Plastic materials, Laboratory |
| Altezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Include | Thermometer, calibration certificate, instruction manual |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Materiale | Plastic |
| Modello | TFN 530-SMP |
| Tipo di sonda | SMP Connector |
| Vedi altri risultati |