Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robusta serie di termometri a termocoppia
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10094100
Click to view available options
Product Type:
1-channel Thermometer
2-channel Thermometer
Termometro ad alta accuratezza a 1 canale
Tipo di sonda:
Lemosa Connector
SMP Connector
Protezione IP:
IP40
IP52
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10094100
Marca: Ebro Electronic™ 13405520A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometri ad alta precisione per un'intera gamma di applicazioni di misura e controllo in laboratorio e nell'industria.
temp. Intervallo: da -200 a 1200 gradi C (K), da -100 a 800 gradi C (J), da -50 a 300 gradi C (T), da -100 a 600 gradi C,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Applications: Heating technology, Air-conditioning, ventilation, Air, gases, Fluids, Motors, engines, Plastic materials, Laboratory
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Include Thermometer, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale Plastic
Modello TFN 520
Tipo di sonda Lemosa Connector
Risoluzione 0.1°C at −200° to +250°C (K); 0.1°C at −100° to +190°C (J); 0.1°C at −50° to +220°C (T); 0.1°C at −100° to +150°C (E); 1°C for the rest
Peso (sistema metrico) 0.3 kg
Product Type 1-channel Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 2192°F
Temperatura max (sistema metrico) 1200°C
Min. Temperature (English) -328°F
Min. Temperature (Metric) -200°C
Temperature Range (Metric) -200°C to +1200°C (K), -100°C to +800°C (J), -50°C to +300°C (T), -100°C to +600°C (E)
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) TPN probe series with lemosa connector, AG 130, AG 140, AN 140, AN 150
Autonomia della batteria Up to 5 years
Tipo di batteria Lithium 3 V/Typ CR 2477
Accuracy ±0.3°C
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Protezione IP IP52