missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TFPI Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. p-7183137 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18218107

Marca: Novus Biologicals™ NBP27953115PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse TFPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 24 pg/mL
Assay Sensitivity 23.44-1500 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse TFPI.
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene convertin, EPITFPI1LACITFI, Extrinsic pathway inhibitor, Lipoprotein-associated coagulation inhibitor, tissue factor pathway inhibitor, tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor)
ID gene (immissione) 7035
Simbolo del gene TFPI
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.25 mg/mL rabbit anti-TFPI monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % glycerol, pH 7.4).
  • Capture Antibody: 0.4 mg/mL of rabbit anti-mouse TFPI monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 38 ng of recombinant mouse TFPI.
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio TFPI
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1.5 ng/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato