Learn More
Ebro Electronic™ TFX 410/420 Core Thermometer Series
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
277.00€ - 442.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Product Type | Termometro a sonda di precisione |
Memorizzazione dei dati | None |
Min. Temperature (English) | -58°F |
Min. Temperature (Metric) | -50°C |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di sonda | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di sonda | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10073722
|
Ebro Electronic™
1340-5530A |
TFX 410-1 e TPX 200 | Blunt | Without cable |
292.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11773509
|
Ebro Electronic™
1340-5418A |
TFX 410-1 e TPX 200 | Blunt | Without cable |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10769598
|
Ebro Electronic™
1340-4168A |
TFX 410-1 e TPX 400-15 | Pointed | With silicone cable |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10779598
|
Ebro Electronic™
1340-4169A |
TFX 410-1 and TPX 440 | Pointed | With PTFE cabel |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10680323
|
Ebro Electronic™
1340-5417A |
TFX 410-1 and TPX 100 | Blunt | Without cable |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11733499
|
Ebro Electronic™
1340-5426A |
TFX 420 + TPX 400 | Pointed, Pt 1000 sensor | With silicone cable |
422.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10362643
|
Ebro Electronic™
1340-5428A |
TFX 420 + TPX 200 | Pointed, Pt 1000 sensor | Without cable |
422.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10694273
|
Ebro Electronic™
1340-5410A |
TFX 410 | Fixed | With silicone cable |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11763509
|
Ebro Electronic™
1340-5416A |
TFX 410-1 TPX 400 | Pointed | With silicone cable |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10555699
|
Ebro Electronic™
1340-4184A |
TFX 410-1 and TPX 200-40 | Pointed | Without cable |
420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10535902
|
Ebro Electronic™
1340-5419A |
TFX 410-1 and TPX 300 | Glass Coated | Without cable |
442.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Thermometer for various applications in food, laboratory, industial use. All thermometers includes a factory calibration certificate. The thermometer measures with PT1000 temperature sensor.Specifica
Single-use | |
None | |
-50°C | |
Approx. 5 Years |
Termometro a sonda di precisione | |
-58°F | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
LCD |