Learn More
Ebro Electronic™ TFX 420 + TPX 100 Model Precision Core Thermometer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11783489
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +400°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11783489
Marca: Ebro Electronic™ 13405427A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) For bakeries, butcheries and for the food industry
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 120 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 120 mm
Modello TFX 420 + TPX 100
Tipo di sonda Blunt
Product Type Precision Core Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 400°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +400°C
Accuracy ±0.3°C/±0.5°F
Larghezza (sistema metrico) 22 mm