Learn More
Ebro Electronic™ Termometro di precisione TFX 430
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7250970
Click to view available options
Tipo di sonda:
Blunt
Glass Coated
Pointed
Without probe
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
355 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10635603
Marca: Ebro Electronic™ 13405437A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro di riferimento con sonda PT100 intercambiabile
Termometro di precisione modello TFX 430. Alimentati da una batteria al litio sostituibile, questi termometri di precisione sono dispositivi di misurazione della temperatura maneggevoli e impermeabili per un'intera gamma di applicazioni di misurazione e controllo in laboratorio e nell'industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Applications: Laboratory, temperature monitoring, measure air, fluids, ductile substances, aggressive media and surfaces
Altezza (sistema metrico) 54 mm
Include Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm
Tempo di misurazione 1 to 15 sec.
Modello TFX 430 and TPX 130
Tipo di sonda Blunt
Risoluzione 0.01°C from −100° to +199.99°C; 0.1°C for the remaining measuring range
Peso (sistema metrico) 90 g
Product Type Precision Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 932°F
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Min. Temperature (English) -148°F
Min. Temperature (Metric) -100°C
Temperature Range (Metric) -100°C to +500°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Autonomia della batteria Approx. 5 Years
Tipo di batteria Lithium 3 V/Typ CR 2477
Accuracy ±0.05°C/±0.09°F
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 162 mm
Protezione IP IP67