Learn More
TGF-beta 1 Antibody (016), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89646F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TGF-beta 1 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| TGF-beta 1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 016 | |
| ELISA | |
| CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGFB, TGFbeta, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TGF-beta 1 (NP_000651.3; Met 1-Ser 390). | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 7040 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu