missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey, Clone: 1D11.16.8, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
327.00€
Specifica
| Antigene | TGF-beta |
|---|---|
| Clone | 1D11.16.8 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 0.1-0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 8-25 ug/ml, Functional Assay |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18352563
|
Novus Biologicals
NBP3-07718-20UG |
20 μg |
327.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TGF-beta Monoclonal specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional Assay.Specifica
| TGF-beta | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey | |
| CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
| Bovine TGF-beta protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| 1D11.16.8 | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 0.1-0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 8-25 ug/ml, Functional Assay | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7040 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto