Learn More
R&D Systems TGF-beta Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
2 Plex
3 Plex
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 Plex |
| Specie | Human, Mouse, Rat, Porcine |
| Bersaglio legante | TGF beta 1/2/3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 7040 |
| Sinonimo | ARVD1, CED, DPD1, LAP, LDS5, RNHF, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFbeta, TGFbeta 1, TGFbeta 2, TGFbeta 3, transforming growth factor, beta 1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |