Learn More
TGR5 Receptor Agonist, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16448617
Marca: Medchem Express HY14229
MedChemExpress TGR5 Receptor Agonist (CCDC), a potent Takeda G protein-coupled receptor 5 (TGR5; GPCR19) agonist, shows improved potency in the U2-OS cells and melanophore cells with pEC50s of 6.8 and 7.5, respectively.
TGR5 Receptor Agonist can induce peripheral and central hypersensitivity to bladder distension in mice, and increase intracellular Ca2+ concentration. TGR5 Receptor Agonist can also reduces food intake and improves insulin responsiveness, in diet-induced obese mice. TGR5 Receptor Agonist can be used to research diabetes, bladder hypersensitivity and anti-obesity.
Specifica
Materiale o nome chimico TGR5 Receptor Agonist
Forma fisica Solid
CAS 1197300-24-5
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H14Cl2N2O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo CCDC
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (132.88 mM)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=NOC(C)=C2C(N(C)C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 361.22
Peso formulazione 361.22
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.