Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 300°C, Aluminum Alloy
Codice prodotto. 10141061
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum Alloy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10141061
Marca: Gestigkeit Harry™ TH12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shape: Rectangle, Size: 12 x 18 in.
Note: Ships with an EU Schuko Plug.
Specifica
Materiale piastra superiore Aluminum Alloy
Size 12 x 18 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 300°C
Peso (sistema metrico) 14 kg
Wattage 2400 W
Requisiti elettrici 230 V, 2400 w
Tipo di spina EU Schuko
Forma Rectangle
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante