Learn More
Thalidomide, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Thalidomide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac-Thalidomide |
| CAS | 50-35-1 |
| Nomi componenti o analita | rac-Thalidomide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H10 N2 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17) |
| SMILES | O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1 |
| IUPAC Name | 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione |
| Vedi altri risultati |