Learn More
Thallic trifluoroacetate, tech., Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thallic trifluoroacetate |
| Colore | Beige |
| Forma fisica | Fine Powder |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | (CF3COO)3Tl |
| Beilstein | 02, II, 186 |
| Fieser | 03,286; 04,498; 05,658; 06,579; 07,365; 08,478; 10,397; 05,654 |
| Peso formulazione | 543.42 |
| Grado | Caratteristiche |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thallic trifluoroacetate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H300-Letale se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.