Learn More
Thallium(I) acetate, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11341908
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11341908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011842.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 563-68-8 | C2H6O2Tl | 266.448 g/mol
Thallium(I) acetate is used as a selective agent against gram-negative bacteria in selective media for the detection of mollicutes. It is also used in preparation of thallium derivatives. It is involved in the separation ore constituents by flotation method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-68-8
Formula molecolare C2H6O2Tl
Molecular Weight (g/mol) 266.448
Numero MDL MFCD00013045
InChI Key CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thallium i acetate
PubChem CID 131675083
IUPAC Name acetic acid;molecular hydrogen;thallium
SMILES [HH].CC(=O)O.[Tl]
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) acetate
Punto di fusione 131°C
Forma fisica Wet Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Beilstein 3693914
Indice di Merck 14,9257
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone.
Peso formulazione 263.42
Percent Purity 99.995%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thallium (I) acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Thallium(I) acetate