Learn More
Thallium(I) acetate, 99.995% (metals basis)
Descrizione
Thallium(I) acetate is used as a selective agent against gram-negative bacteria in selective media for the detection of mollicutes. It is also used in preparation of thallium derivatives. It is involved in the separation ore constituents by flotation method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thallium(I) acetate |
| Punto di fusione | 131°C |
| Forma fisica | Wet Crystalline Aggregates |
| Quantità | 25 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1707 |
| Beilstein | 3693914 |
| Indice di Merck | 14,9257 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone. |
| Peso formulazione | 263.42 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Thallium (I) acetate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: Thallium(I) acetate