Learn More
Thallium(I) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050146
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11398567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035720.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-40-4
Thallium(I) bromide is used in blue sensitive photodetectors. It is also used as a real-time x-ray image sensor. Further, it acts as a standard for elemental thallium. In addition to this, it is a compound semiconductor used in room temperature X- and gamma-ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-40-4
Numero MDL MFCD00011273
Sinonimo Thallous bromide
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) bromide
Punto di fusione ∼460°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Beads
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9258
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 284.28
Percent Purity 99.998%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.5 g/mL