Learn More
Thallium(I) chloride, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11371898
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11371898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011839.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-12-0
Formula molecolare ClTl
Molecular Weight (g/mol) 239.83
Numero MDL MFCD00011274
InChI Key GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC Name chlorothallium
SMILES Cl[Tl]
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) chloride
Punto di fusione 430°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9260
Peso formulazione 239.82
Percent Purity 99.999%
Indice di rifrazione 2.247
Sensibilità Air Sensitive
Densità 7.0 g/mL