Learn More
Thallium(I) neodecanoate, (Tl 52.5-55.5%), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11324577
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11324577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039626.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00070467
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) neodecanoate
Forma fisica Solid
Quantità 10 g
Numero UN UN1707
Peso formulazione 375.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tl 52.5 to 55.5%