Learn More
Thallium(I) nitrate, 99.5%
Codice prodotto. p-3756719 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10481671
Marca: Thermo Scientific Acros 265590250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-45-1
Formula molecolare NO3Tl
Molecular Weight (g/mol) 266.38
Numero MDL MFCD00011280
InChI Key FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
PubChem CID 24937
IUPAC Name thallium(1+);nitrate
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 433.0°C
Materiale o nome chimico Thallium(I) nitrate
Punto di fusione 206.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare TlNO3
Fieser 13,86
Indice di Merck 15, 9414
Informazioni di solubilità Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 266.38
Percent Purity 99.5%