Learn More
Thallium(I) selenide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11323378
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11323378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036296.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 15572-25-5
Thallium(I) selenide is used in molten form as a semiconductor. Semiconducting thallium(I) selenide is used for IR detection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15572-25-5
Numero MDL MFCD00049603
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) selenide
Punto di fusione ∼340°C
Forma fisica Lump
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9267
Informazioni di solubilità Insoluble in water and acids.
Peso formulazione 487.7
Percent Purity 99.9%
Densità 9.05 g/mL