Learn More
Thallium(I) sulfate, 99.9+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10746053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10746053
Marca: Thermo Scientific Acros 196940100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-18-6
Formula molecolare O4STl2
Molecular Weight (g/mol) 504.79
Numero MDL MFCD00011278
InChI Key YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC Name thallium(1+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) sulfate
Punto di fusione 632.0°C
Nota nome 99.9+%
Colore White
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 80.0 to 84% (Tl)
Formula lineare TI2SO4
Indice di Merck 15,9418
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Peso formulazione 504.79
Percent Purity ≥99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.77
Densità 6.7700g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thallium(I) sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.