Learn More
Thallium(I) sulfate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thallium(I) sulfate |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | Tl2SO4 |
| Numero UN | UN1707 |
| Peso formulazione | 504.83g/mol |
| Percent Purity | ≥98% (RT) |
| Densità | 6.77g/mL at 25°C |