Learn More
Thallium(I) sulfate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11329367
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11329367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040215.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-18-6
Formula molecolare O4STl2
Molecular Weight (g/mol) 504.816
Numero MDL MFCD00011278
InChI Key YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC Name thallium(1+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) sulfate
Punto di fusione 632°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9269
Peso formulazione 504.8
Percent Purity 99.9995%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 6.77g/mL