Learn More
Thallium, plasma standard solution, Specpure™ Tl 1000μg/mL
Codice prodotto. 11341419
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11341419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013851.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00134063
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium plasma standard solution
Nota nome Tl 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione Tl in 5% HNO3
Numero UN UN3264
Quantità 100 mL
Grado Specpure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thallium, plasma standard solution, Specpure, Tl 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Thallium