Learn More
Thapsigargin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411349
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16411349
Marca: Medchem Express HY13433
MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Specifica
Materiale o nome chimico Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H50O12
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 650.75
Peso formulazione 650.75
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.