Learn More
Abeba™ The Original 7050 Shoes
Codice prodotto. 15612508
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15612508
Marca: Abeba™ 7050/43
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • White
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Leather top layer
  • adjustable instep area
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore White
Materiale Leather
Size 43
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 7050
Resistente a Animal fats, oil and fuel