Learn More
Abeba™ The Original 7050 Shoes
Codice prodotto. 15662498
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15662498
Marca: Abeba™ 7050/38
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • White
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Leather top layer
  • adjustable instep area
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore White
Materiale Leather
Size 38
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 7050
Resistente a Animal fats, oil and fuel