Learn More
Abeba™ The Original 7081 Shoes
Codice prodotto. 15662508
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15662508
Marca: Abeba™ 7081/35
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Smooth leather
  • Light blue/White
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Colore Light Blue, White
Materiale Leather
Size 35
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 7081
Resistente a Animal fats, oil and fuel