Learn More
- Home
- Products
- Baths
- Bath Accessories
- Julabo™ Fluido da bagno termico
Julabo™ Fluido da bagno termico
Codice prodotto. 11900228
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 5
| Codice prodotto. | Colore | Quantità | Modello | Gamma di temperatura | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11900228 | Trasparente | 5 l | Thermal M | 40°C to 170°C | 5L |
| 10363385 | Giallo chiaro | 10 l | Thermal G | -30°C to +80°C | 10L |
| 11950278 | Trasparente | 5 l | H10 | -20°C to +180°C | 5L |
| 10551802 | Marrone chiaro | 10 l | HS | 20°C to 250°C | 10L |
| 10048001 | Marrone chiaro | 5 l | H20S | 0°C to 220°C | 5L |
| 11967458 | Trasparente | 5 l | H5 | -50°C to +105°C | 5L |
| 11924738 | Trasparente | 5 l | H350 | 50°C to 350°C | 5L |
| 11957458 | Trasparente | 10 l | H10 | -40°C to +180°C | 10L |
| 11970218 | Trasparente | 10 l | H5 | -50°C to +105°C | 10L |
| 11960218 | Trasparente | 5 l | HY | -80°C to +55°C | 5L |
| 11950238 | Trasparente | 10 l | HY | -80°C to +55°C | 10L |
| 10162101 | Marrone chiaro | 10 l | H20S | 0°C to 220°C | 10L |
| 11920268 | Marrone chiaro | 10 l | H250S | 20°C to 250°C | 10L |
| 11989068 | Marrone chiaro | 5 l | HS | 20°C to 250°C | 5L |
| 11930268 | Marrone chiaro | 5 l | H250S | 20°C to 250°C | pezzi 5 |
| 11947458 | Giallo chiaro | 5 l | Thermal G | -30°C to +80°C | 5L |
| 10468881 | Trasparente | 10 l | Thermal M | 40°C to 170°C | 10L |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11900228
Marca: Julabo™ 8940101
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Gamma di temperatura | 40°C to 170°C |
| Tipo | Fluido per bagno termico |
| Tipo di erogazione del fluido | Bagno termico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per le applicazioni di controllo della temperatura, garantisce sicurezza e affidabilità delle |
| Include | Rubinetto di drenaggio |
| Modello | Thermal M |
| Quantità | 5 l |
| Temperatura massima (sistema metrico) | >255°C |
| Viscosità | 298 mm2/s a 20 °C |