Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 5
Descrizione
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Specifica
Specifica
| Colore | Marrone chiaro |
| Gamma di temperatura | 20°C to 250°C |
| Tipo | Fluido per bagno termico |
| Tipo di erogazione del fluido | Bagno termico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per le applicazioni di controllo della temperatura, garantisce sicurezza e affidabilità delle |
| Include | Rubinetto di drenaggio |
| Modello | H250S |
| Quantità | 10 l |
| Temperatura massima (sistema metrico) | >400°C |
| Viscosità | 22.3 mm2/s a 20 °C |