Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Codice prodotto. 11930268
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 5
Codice prodotto. 11930268
Marca: Julabo™ 8940133
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
  • For closed systems like the Presto or Forte
  • Has wide temperature ranges
  • Low viscosity
  • High stability
  • Good heat conductivity
  • Minimum odor
  • Low corrosion tendency
  • Low toxicity
  • Long shelf life
Specifica
Colore Marrone chiaro
Gamma di temperatura 20°C to 250°C
Tipo Fluido per bagno termico
Tipo di erogazione del fluido Bagno termico
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per le applicazioni di controllo della temperatura, garantisce sicurezza e affidabilità delle
Include Rubinetto di drenaggio
Modello H250S
Quantità 5 l
Temperatura massima (sistema metrico) >400°C
Viscosità 22.3 mm2/s a 20 °C