Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Codice prodotto. p-8002849
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 5
Codice prodotto. 10363385
Marca: Julabo™ 8940124
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
  • For closed systems like the Presto or Forte
  • Has wide temperature ranges
  • Low viscosity
  • High stability
  • Good heat conductivity
  • Minimum odor
  • Low corrosion tendency
  • Low toxicity
  • Long shelf life
Specifica
Colore Giallo chiaro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerated circulators
Gamma di temperatura -30°C to +80°C
Tipo Fluido per bagno termico
Tipo di erogazione del fluido Bagno termico
Include Rubinetto di drenaggio
Modello Thermal G
Quantità 10 l
Viscosità 4.07 mm2/s a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • THERMAL G
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .