Learn More
JULABO™ Thermal H300 fluido termovettore
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Forte HAT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Broad temperature range
- High stability
- Heat conductivity
- Odorless
- Long fluid life
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Forte HAT |
| Gamma di temperatura | 40°C to 300°C |
| Tipo | Bath Fluid |
| Electrical Requirements | None |