Learn More
Cole-Parmer™ Benchtop Heat Protector, Glass Ceramic
Codice prodotto. p-8005080
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
228 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11897232
Marca: Cole-Parmer™ 00273ZC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Specifica
Product Type Benchtop Heat Protector
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 150 mm
Quantità 1 Ea.