Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 11508684
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
63 mm
83 mm
110 mm
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 rotolo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Colore unitSize
11508684 110 mm White 1 rotolo
11508694 63 mm Green 1 rotolo
11528674 110 mm Green 1 rotolo
11528684 83 mm Green 1 rotolo
11528694 63 mm Blue 1 rotolo
11548674 110 mm Blue 1 rotolo
11548694 63 mm Red 1 rotolo
11558674 110 mm Yellow 1 rotolo
11558684 83 mm Red 1 rotolo
11568674 110 mm Red 1 rotolo
11588684 83 mm White 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11508684 Fornitore Brady™ N. del fornitore 217509
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are comprised of colored vinyl film available in different widths with a permanent acrylic adhesive.
  • Colored, printable vinyl film for thermal transfer printers
  • Permanent acrylic adhesive
  • For general and industrial identification
  • Compatible with Brady printer models BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
  • Supplied as 40m rolls in three widths
  • Service temperatures -70°C to 40°C
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Pressure-sensitive Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 1 Roll/Pack
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0042 in.
Spessore (sistema metrico) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 40 x 110 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 131 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 40 m
Larghezza (sistema imperiale) 4.331 in.
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Alternate Part Number BPTC-110-439-WT