Learn More
Brady™ Etichette stampabili a trasferimento termico
Codice prodotto. 17140491
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
25.40 mm
Colore:
Blue, White
Green, White
Orange, White
Pink, White
Red, White
Yellow, White
Quantità:
10,000 Labels/Roll
2500 Labels/Roll
3000 Labels/Roll
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 2500
pezzi 3000
Codice prodotto. 17140491
Marca: Brady™ 306968
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
  • L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
  • Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Orange, White
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-303-494-3-OR
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000 Labels/Roll
Forma Rectangle
Size 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensions (LxW) 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 48.26 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number THT-303-494-3-OR