Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-427
Codice prodotto. 11849644
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 x 36.5 mm (W x H)
19.05 x 23.7 mm (W x H)
19.05 x 44.45 mm (W x H)
20.3 x 36.5 mm (W x H)
20.32 x 36.5 mm (W x H)
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 50.8 mm (W x H)
25.4 x 57.15 mm (W x H)
25.4 x 95.25 mm (W x H)
38.1 x 19.05 mm (W x H)
48.26 x 80.95 mm (W x H)
50.8 x 9.53 mm (W x H)
55.88 x 12.7 mm (W x H)
57.15 x 50.08 mm (W x H)
63.5 x 57.15 mm (W x H)
Etichette per riga:
1
2
4
Quantità:
10,000/Pk.
1000/Pk.
1500/Pk.
3000/Pk.
3500/Pk.
5000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11849644
Marca: Brady™ 062333
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for a variety of applications. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are made of self-laminating vinyl
  • Available in various sizes
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Vinyl, Self-laminating
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Identification - Bottle, Tube and Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 2
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello THT-116-427-5
N. per confezione 5000 Label(s) / Roll
Quantità 5000/Pk.
Forma Rectangle
Size 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 25.4 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Diametro dei cavi 16 AWG - 8 AWG
Dimensions (LxW) 25.40 x 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.375 in
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number THT-116-427-5