Learn More
Brady™ Etichette per stampanti a trasferimento termico
Codice prodotto. 17170481
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
15.24 mm
25.40 mm
Quantità:
10,000 Labels/Roll
1500 Labels/Roll
2500 Labels/Roll
3000 Labels/Roll
Da utilizzare con (applicazione):
Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 11.18 mm
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 9.53 mm
Label 1.0 - 2.0 mL Vial/Tube
Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube
Label 1.5 - 2.0 mL Vial/Tube
Label 50.0 mL Vial/Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 1500
pezzi 2500
pezzi 3000
Codice prodotto. 17170481
Marca: Brady™ 302992
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
  • Laboratory Applications:
    • Centrifuge
    • Eppendorf & PCR Tubes
    • Conical & Large Tubes
    • Vials & Tubes
  • Printer compatibility:
    • BBP™11 Label Printer
    • BBP™12 Label Printer
    • Brady IP™ Series Label Printer
    • BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
    • BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
    • THT 76 mm Core Printers
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Translucent
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polypropylene
Printable Sides Front
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Label 50.0 mL Vial/Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-305-7600-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000 Labels/Roll
Forma Square
Size 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Peso (sistema metrico) 450 g
Alternate Part Number THT-305-7600-3