Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Codice prodotto. p-3649139
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
6.35 mm
9.525 mm
12.70 mm
19.05 mm
25.4 mm
25.40 mm
33.0 mm
44.45 mm
Dimensioni (sistema imperiale):
1 in. Core
3 in. Core
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
Codice prodotto. 17110161
Marca: Brady™ 121006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Printer Compatibility
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermal Transfer Printers
This material is UL recognized with its respective ribbon; use Brady Ribbon Part# R4902.
Order Info
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Formato Die-cut
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 2000 Labels/Roll
Quantità 2000/Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 3 in. Core
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 20.96 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.96 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.825 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.