Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Dimensioni (L x P):
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.33 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Description
- Fiber ribbon core with resin formulation
- High density, solvent, high heat and scratch resistant
- For use with thermal transfer printers
Specifications
Specifications
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady Label Printers |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300.00 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensioni (L x P) | 984 ft. x 2.36 in. |
| Descrizione | Resin formulation |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Show More |