Learn More
Brady™ Thermal Transfer Well Plate Labels
Codice prodotto. 11572945
Click to view available options
Quantità:
Each (2500 labels/roll)
Each (3000 labels/roll)
Altezza (sistema imperiale):
0.2 in.
2 in.
Altezza (sistema metrico):
0.5 cm
50.8 mm
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11572945
Marca: Brady™ 062374
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermal Transfer Well Plate Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Printable labels for thermal transfer printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 with service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
Specifica
Certificazione/Conformità AGA, CSA, UL
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Through hole-top, Well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) 120°C
Modello THT-142-423-2.5
N. per confezione 2500 Label(s) / Roll
Quantità Each (2500 labels/roll)
Forma Rectangle
Size 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.2 in H x 2.5 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 5.08 mm H x 63.50 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 248°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 7.62 mm
Dimensions (LxW) 0.2 x 2.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 63.5 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 68.58 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Altezza (sistema metrico) 0.5 cm
Alternate Part Number THT-142-423-2.5